6-Bromo-3-chloro-2-fluoroiodobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-4-chloro-3-fluoro-2-iodobenzene
PC48574-1G PC48574-250MG
APOSPC48574-1GEA 145 EUR
APOSPC48574-1G APOSPC48574-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroiodobenzene
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroiodobenzene
Formula: C₆H₂BrClFI
MW: 335,34 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28103322
Núm. CAS: 1820674-47-2