Ethyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropionate
PC48576-1G PC48576-5G
APOSPC48576-1GEA 125 EUR
APOSPC48576-1G APOSPC48576-5G
Ethyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
Ethyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
Formula: C₅H₆BrF₃O₂
MW: 234,999 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18641866
Núm. CAS: 108221-68-7