(2S)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48579-1G PC48579-250MG
APOSPC48579-1GEA 1680 EUR
APOSPC48579-1G APOSPC48579-250MG
(2S)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
(2S)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
Formula: C₃H₅F₃O₂
MW: 130,066 g/mol
Pto. Ebullición: 87…88 °C (25 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22199791
Núm. CAS: 148683-14-1
UN: 1993
ADR: 3,III