4-Hydroxy-3-methoxybenzotrifluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48583-1G PC48583-250MG
APOSPC48583-1GEA 207 EUR
APOSPC48583-1G APOSPC48583-250MG
4-Hydroxy-3-methoxybenzotrifluoride
4-Hydroxy-3-methoxybenzotrifluoride
Formula: C₈H₇F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13185693
Núm. CAS: 1027888-79-4