4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48590-1G PC48590-250MG PC48590-5G
APOSPC48590-1GEA 406 EUR
APOSPC48590-1G APOSPC48590-250MG APOSPC48590-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₅BrFN
MW: 214,034 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23707391
Núm. CAS: 1114546-30-3