5-Fluorobenzo[b]furan 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Fluorobenzofuran, 5-Fluoro-1-benzofuran
PC48599-1G PC48599-250MG
APOSPC48599-1GEA 255 EUR
APOSPC48599-1G APOSPC48599-250MG
5-Fluorobenzo[b]furan 95%
5-Fluorobenzo[b]furan
Formula: C₈H₅FO
MW: 136,123 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08236757
Núm. CAS: 24410-59-1