3-Bromo-6-chloro-2-fluoroiodobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-4-chloro-2-fluoro-3-iodobenzene
PC48600-1G PC48600-250MG
APOSPC48600-1GEA 95.7 EUR
APOSPC48600-1G APOSPC48600-250MG
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroiodobenzene
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroiodobenzene
Formula: C₆H₂BrClFI
MW: 335,34 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28122825
Núm. CAS: 1820641-80-2