4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
PC48601-1G PC48601-250MG
APOSPC48601-1GEA 894 EUR
APOSPC48601-1G APOSPC48601-250MG
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂BrClF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13189905
Núm. CAS: 1196153-93-1