Methyl 4-bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-bromo-3-fluorosalicylate, 3-Bromo-2-fluoro-6-(methoxycarbonyl)phenol
PC48605-1G PC48605-100MG PC48605-5G PC48605-25G
APOSPC48605-1GEA 328 EUR
APOSPC48605-1G APOSPC48605-100MG APOSPC48605-5G APOSPC48605-25G
Methyl 4-bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoate
Methyl 4-bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₆BrFO₃
MW: 249.034 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28122826
Núm. CAS: 1807191-62-3