2-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(2-(Difluoromethoxy)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-[2-(Difluoromethoxy)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC48609-1G PC48609-250MG PC48609-5G
APOSPC48609-1GEA 91.5 EUR
APOSPC48609-1G APOSPC48609-250MG APOSPC48609-5G
2-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
2-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₇BF₂O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16996403
Núm. CAS: 960067-33-8