2,2'-(5-Bromo-2-fluorobenzene-1,3-diyl)bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)
Proveedor: Apollo Scientific
PC48620-1G PC48620-5G
APOSPC48620-1GEA 285 EUR
APOSPC48620-1G APOSPC48620-5G
2,2'-(5-Bromo-2-fluorobenzene-1,3-diyl)bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)
2,2'-(5-Bromo-2-fluorobenzene-1,3-diyl)bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)
Formula: C₁₈H₂₆B₂BrFO₄
MW: 426,921 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12026099
Núm. CAS: 942069-49-0