4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2,3,4-trifluorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48625-1G PC48625-250MG
APOSPC48625-1GEA 140 EUR
APOSPC48625-1G APOSPC48625-250MG
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2,3,4-trifluorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2,3,4-trifluorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₁₂H₁₄BF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12405349
Núm. CAS: 881401-96-3