2-(5-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC48626-1G
PC48626-250MG
APOSPC48626-1GEA
220
EUR
APOSPC48626-1G
APOSPC48626-250MG
2-(5-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
2-(5-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula:
C₁₂H₁₃BBrF₃O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12405350 Núm. CAS: 1073339-18-0 |