4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2,4,6-trifluorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC48627-1G
PC48627-250MG
APOSPC48627-1GEA
29
EUR
APOSPC48627-1G
APOSPC48627-250MG
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2,4,6-trifluorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2,4,6-trifluorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
Formula:
C₁₂H₁₄BF₃O₂ Pto. de fusión: 44…46 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12405351 Núm. CAS: 325143-04-2 |