2-(5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48628-1G PC48628-250MG
APOSPC48628-1GEA 114 EUR
APOSPC48628-1G APOSPC48628-250MG
2-(5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-(5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₁₃H₁₇BBrFO₂
MW: 314,986 g/mol
Pto. de fusión: 70…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12405354
Núm. CAS: 1111096-03-7