2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)butanoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4863-1G PC4863-250MG
APOSPC4863-1GEA 82.8 EUR
APOSPC4863-1G APOSPC4863-250MG
2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)butanoic acid 97%
2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)butanoic acid
Formula: C₅H₇F₃O₃
Pto. Ebullición: 195…198 °C
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190638
Núm. CAS: 72114-82-0
UN: 3261
ADR: 8,III