5-Bromo-2,3,4-trifluorophenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48631-1G PC48631-250MG PC48631-5G
APOSPC48631-1GEA 284 EUR
APOSPC48631-1G APOSPC48631-250MG APOSPC48631-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorophenol 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorophenol
Formula: C₆H₂BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12405433
Núm. CAS: 1073339-19-1