3-Methoxy-5-methylbenzotrifluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48636-1G PC48636-250MG
APOSPC48636-1GEA 551 EUR
APOSPC48636-1G APOSPC48636-250MG
3-Methoxy-5-methylbenzotrifluoride 95%
3-Methoxy-5-methylbenzotrifluoride
Formula: C₉H₉F₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185712
Núm. CAS: 1214385-12-2