2,6-Difluoro-3-(methoxymethoxy)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48637-1G PC48637-500MG
APOSPC48637-1GEA 1570 EUR
APOSPC48637-1G APOSPC48637-500MG
2,6-Difluoro-3-(methoxymethoxy)benzoic acid
2,6-Difluoro-3-(methoxymethoxy)benzoic acid
Formula: C₉H₈F₂O₄
Pto. de fusión: 70…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22689854
Núm. CAS: 1190603-51-0