4-[(Difluoromethyl)sulphonyl]bromobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC48638-1G
PC48638-250MG
APOSPC48638-1GEA
382
EUR
APOSPC48638-1G
APOSPC48638-250MG
4-[(Difluoromethyl)sulphonyl]bromobenzene
4-[(Difluoromethyl)sulphonyl]bromobenzene
Formula:
C₇H₅BrF₂O₂S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD13188442 Núm. CAS: 51679-57-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...