4'-Bromo-2,2,2,2',6'-pentafluoroacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC48641-1G
PC48641-250MG
PC48641-5G
APOSPC48641-1GEA
212
EUR
APOSPC48641-1G
APOSPC48641-250MG
APOSPC48641-5G
4'-Bromo-2,2,2,2',6'-pentafluoroacetophenone
4'-Bromo-2,2,2,2',6'-pentafluoroacetophenone
Formula:
C₈H₂BrF₅O MW: 288,997 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12922633 Núm. CAS: 1208074-78-5 |