3-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48646-1G PC48646-250MG PC48646-5G
APOSPC48646-1GEA 433 EUR
APOSPC48646-1G APOSPC48646-250MG APOSPC48646-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrFNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24107180
Núm. CAS: 1526564-53-3