2,3-Dibromo-6-fluorobenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC48648-1G PC48648-5G
APOSPC48648-1GEA 183 EUR
APOSPC48648-1G APOSPC48648-5G
2,3-Dibromo-6-fluorobenzaldehyde 97%
2,3-Dibromo-6-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃Br₂FO
MW: 281,905 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11520662
Núm. CAS: 1114809-15-2