6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC48649-1G PC48649-5G
APOSPC48649-1GEA 116 EUR
APOSPC48649-1G APOSPC48649-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 97%
6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₆BrFO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11520668
Núm. CAS: 1114809-22-1