2-Hydroxy-6-(thien-2-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC4865-10G PC4865-1G PC4865-5G
APOSPC4865-10GEA 371 EUR
APOSPC4865-10G APOSPC4865-1G APOSPC4865-5G
2-Hydroxy-6-(thien-2-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
2-Hydroxy-6-(thien-2-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Formula: C₁₁H₅F₃N₂OS
Pto. de fusión: 278 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052654
Núm. CAS: 3335-45-3