3-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC48650-1G PC48650-5G
APOSPC48650-1GEA 87 EUR
APOSPC48650-1G APOSPC48650-5G
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzaldehyde 97%
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₆BrFO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11520672
Núm. CAS: 1009093-60-0