6-Bromo-3-chloro-2,4-difluorobenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC48651-1G
APOSPC48651-1GEA 377 EUR
APOSPC48651-1G
6-Bromo-3-chloro-2,4-difluorobenzaldehyde 98%
6-Bromo-3-chloro-2,4-difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₂BrClF₂O
MW: 255,444 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11845975
Núm. CAS: 1160573-22-7