2-Bromo-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC48652-1G
PC48652-5G
APOSPC48652-1GEA
128
EUR
APOSPC48652-1G
APOSPC48652-5G
2-Bromo-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 97%
2-Bromo-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Formula:
C₈H₆BrFO₂ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD11856027 Núm. CAS: 154650-22-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...