3-Bromo-4,5-difluorophenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48654-1G PC48654-250MG PC48654-5G
APOSPC48654-1GEA 522 EUR
APOSPC48654-1G APOSPC48654-250MG APOSPC48654-5G
3-Bromo-4,5-difluorophenol 95%
3-Bromo-4,5-difluorophenol
Formula: C₆H₃BrF₂O
MW: 208,988 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28556936
Núm. CAS: 1807120-34-8