3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48655-1G PC48655-250MG
APOSPC48655-1GEA 371 EUR
APOSPC48655-1G APOSPC48655-250MG
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Formula: C₇H₆F₃N₃·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09028472
Núm. CAS: 1179361-68-2