4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48656-1G PC48656-250MG
APOSPC48656-1GEA 348 EUR
APOSPC48656-1G APOSPC48656-250MG
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Formula: C₇H₆F₃N₃·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12755592
Núm. CAS: 909109-68-8