6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-(Trifluoromethyl)picolinimidamide hydrochloride
PC48657-1G PC48657-250MG
APOSPC48657-1GEA 377 EUR
APOSPC48657-1G APOSPC48657-250MG
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Formula: C₇H₆F₃N₃·ClH
MW: 225,599 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00662774
Núm. CAS: 264884-49-3