Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-fluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC48658-1G PC48658-250MG
APOSPC48658-1GEA 522 EUR
APOSPC48658-1G APOSPC48658-250MG
Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-fluorobenzoate
Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-fluorobenzoate
Formula: C₈H₆ClFO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22628063
Núm. CAS: 1219687-20-3
UN: 3261
ADR: 8,III