7-Bromo-8-fluoroquinoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48659-1G
APOSPC48659-1GEA 699 EUR
APOSPC48659-1G
7-Bromo-8-fluoroquinoline 95%
7-Bromo-8-fluoroquinoline
Formula: C₉H₅BrFN
MW: 226,045 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23163685
Núm. CAS: 1375107-95-1