2-(3,4-Diamino-5-fluorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC48660-1G
PC48660-250MG
PC48660-5G
APOSPC48660-1GEA
58
EUR
APOSPC48660-1G
APOSPC48660-250MG
APOSPC48660-5G
2-(3,4-Diamino-5-fluorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
2-(3,4-Diamino-5-fluorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Formula:
C₉H₇F₇N₂O MW: 292,154 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD32066760 Núm. CAS: 2366994-07-0 |