Methyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48669-1G PC48669-250MG
APOSPC48669-1GEA 208 EUR
APOSPC48669-1G APOSPC48669-250MG
Methyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₈F₃NO₂S
MW: 275,247 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12032272
Núm. CAS: 35212-91-0