Methyl 3-amino-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48670-1G PC48670-250MG
APOSPC48670-1GEA 208 EUR
APOSPC48670-1G APOSPC48670-250MG
Methyl 3-amino-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₈F₃NO₂S
MW: 275,247 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29169513
Núm. CAS: 2379918-54-2