1-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48673-1G PC48673-250MG
APOSPC48673-1GEA 208 EUR
APOSPC48673-1G APOSPC48673-250MG
1-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
1-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
Formula: C₉H₉BrClFN₂O
MW: 295,536 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31372515
Núm. CAS: 2089312-75-2