1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48674-1G PC48674-250MG
APOSPC48674-1GEA 208 EUR
APOSPC48674-1G APOSPC48674-250MG
1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
Formula: C₉H₉BrClFN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31372792
Núm. CAS: 2168111-87-1