1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48675-1G PC48675-250MG
APOSPC48675-1GEA 208 EUR
APOSPC48675-1G APOSPC48675-250MG
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
Formula: C₉H₉BrClFN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31372485
Núm. CAS: 160132-69-4