2-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48676-100MG PC48676-1G PC48676-250MG
APOSPC48676-100MGEA 289 EUR
APOSPC48676-100MG APOSPC48676-1G APOSPC48676-250MG
2-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
2-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11036891
Núm. CAS: 68718-08-1