3-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoic acid, tech
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4868-1G PC4868-250MG
APOSPC4868-1GEA 719 EUR
APOSPC4868-1G APOSPC4868-250MG
3-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoic acid, tech
3-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoic acid
Formula: C₄H₅F₃O₃
Pto. Ebullición: 96…97 °C (2,5 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042314
Núm. CAS: 382-43-4
UN: 3265
ADR: 8,III