3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Aminophenyl trifluoromethyl sulphone
PC4871-1G PC4871-250MG PC4871-5G
APOSPC4871-1GEA 132 EUR
APOSPC4871-1G APOSPC4871-250MG APOSPC4871-5G
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline 97%
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
Formula: C₇H₆F₃NO₂S
Pto. de fusión: 78…79 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00792413
Núm. CAS: 426-59-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III