N-Methoxy-N-methyl-3-[(trifluoromethyl)sulphanyl]benzamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Methoxy-N-methyl-3-[(trifluoromethyl)thio]benzamide
PC48723-1G PC48723-5G
APOSPC48723-1GEA 72.5 EUR
APOSPC48723-1G APOSPC48723-5G
N-Methoxy-N-methyl-3-[(trifluoromethyl)sulphanyl]benzamide
N-Methoxy-N-methyl-3-[(trifluoromethyl)sulphanyl]benzamide
Formula: C₁₀H₁₀F₃NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28384422
Núm. CAS: 329942-52-1