2-Fluoro-4-iodo-5-(methoxymethoxy)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48727-1G PC48727-500MG PC48727-250MG
APOSPC48727-1GEA 78.3 EUR
APOSPC48727-1G APOSPC48727-500MG APOSPC48727-250MG
2-Fluoro-4-iodo-5-(methoxymethoxy)pyridine
2-Fluoro-4-iodo-5-(methoxymethoxy)pyridine
Formula: C₇H₇FINO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22123918
Núm. CAS: 1034467-27-0