tert-Butyl (2-fluoroethyl)carbamate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48733-1G PC48733-250MG
APOSPC48733-1GEA 654 EUR
APOSPC48733-1G APOSPC48733-250MG
tert-Butyl (2-fluoroethyl)carbamate 95%
tert-Butyl (2-fluoroethyl)carbamate
Formula: C₇H₁₄FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22374847
Núm. CAS: 178181-52-7