6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48735-1G PC48735-250MG
APOSPC48735-1GEA 654 EUR
APOSPC48735-1G APOSPC48735-250MG
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzonitrile 95%
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrFIN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31629889
Núm. CAS: 217816-65-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III