6-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48737-10G PC48737-1G PC48737-5G
APOSPC48737-10GEA 348 EUR
APOSPC48737-10G APOSPC48737-1G APOSPC48737-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
6-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,034 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09261251
Núm. CAS: 853792-27-5