2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC48741-1G PC48741-250MG
APOSPC48741-1GEA 299 EUR
APOSPC48741-1G APOSPC48741-250MG
2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzaldehyde 98%
2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₆ClFO
MW: 172,584 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15528861
Núm. CAS: 1260764-27-9