5-Bromo-2-chloro-4-fluoroaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC48742-1G PC48742-5G
APOSPC48742-1GEA 77 EUR
APOSPC48742-1G APOSPC48742-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroaniline 95%
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroaniline
Formula: C₆H₄BrClFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21603962
Núm. CAS: 305795-89-5